missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle Wanddosiergerät, Dosiervol. 500 ml, Ansaug-Ø 29 mm.

Marke:  Buerkle 5912-0500

Wanddosiergerät, Dosiervol. 500 ml, Ansaug-Ø 29 mm.

Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.59000kg

Artikelnummer. 11971611

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »