Learn More
Wasser, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
55.32 € - 216.32 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15604190
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34478-1L
1 l
55.32 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15614190
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34478-6X1L
6 x 1 L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7732-18-5
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
Oxidan
H2O
MFCD00011332
Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
CHEBI:15377
O
Spezifikation
Wasser
H2O
NONH für alle Transportarten
Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
O
18.015
CHEBI:15377
CHROMASOLV™
7732-18-5
MFCD00011332
2050024
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Oxidan
962
18.02 mol
1.000 g/ml bei 3.98 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZC0110000