Learn More
Stuart™ Wasserumrüstungskit
Das Stuart™ Wasserumrüstungskit wurde speziell für die Verbesserung des Betriebs von Stuart™ Aquatron Wasserdestillationsgeräten entwickelt
Marke:  Stuart™ 99964-93
Artikelnummer. 15463081
  • 516.46 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
  • Labors ziehen es in der Regel vor, ihre Wasserdestillationsgeräte mit entionisiertem oder vorbehandeltem Wasser zu füllen, um ein Abkochen und Entkalken zu vermeiden
  • Mit diesem Kit werden Aquatron Wasserdestillationsgeräte einfach in eine deionisierte Wasserzufuhr umgerüstet
  • Das Wasserdestillationsgerät kann dann mit den meisten Arten von Deionisierern und auch mit vorbehandeltem Wasser betrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
Umrüstung in deionisierte Wasserzufuhr
Aquatron Wasserdestillationsgeräte
Wasserumrüstungskit