Learn More
Wasser, demineralisiert
Click to view available options
Menge:
10 L
Packungsgröße:
10 Liter
Spezifikation
Spezifikation
pH | ±7 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 0°C |
Siedepunkt | 100°C |
Formelmasse | 18.016g/mol |
Geruch | Odorless |
Gefiltert durch | LF lt; 5 mu;S |
Dichte | 1.00g/mL |
Menge | 10 L |
Physikalische Form | Flüssig |