Learn More
QIAGEN EasiCollect
Zur einfachen, zuverlässigen und standardisierten Probennahme.
Marke: QIAGEN WB120462
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur einfachen, zuverlässigen und standardisierten Probennahme.
50 Bukkalprobennahmegeräte zur Vereinfachung von Probenaufnahme und -transport.
Spezifikation
Bukkalzellen, Speichel | |
Enthält eine FTA-Indikatorkarte, deren Farbe sich nach dem Zufügen der Probe von rosa nach weiß ändert. | |
DNA-Probensammelgerät | |
50 Packungen |