Learn More
DWK Life Sciences Schwarzer Verschluss aus Phenolharz mit grauem Septum aus Butyl und Flansch
Ersatzschraubverschlüsse aus schwarzem Phenol für Medienflaschen
201.00 € - 1910.00 €
Spezifikation
Farbe Schwarz
Enthält Septen und Flansch aus grauem Butyl
Material Phenolharz
Halsausführung 33-430
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
12731798
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
240680
100 Kartons
201.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11571235
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
240683
1000 Karton
1910.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzschraubverschlüsse aus schwarzem Phenol für Medienflaschen
  • Offene Kappe mit grauen Chlorobutyl/50-Septen und Flansch
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Phenolharz
ISO 9001
Flasche
Septen und Flansch aus grauem Butyl
33-430
Kappe mit Bohrung auf Oberseite