Learn More
DWK Life Sciences Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 400 mm
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
38 bis 400 mm
38-400 mm, Stücke
45 bis 400 mm
45-400 mm, Stücke
53 bis 400 mm
53-400 mm, Stücke
Menge:
12/Karton
180/Karton
216/Karton
24/Karton
36/Karton
432/Karton
60/Karton
84/Karton
Beschreibung
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver.Wheaton™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyleinlage sind mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich.
- USP-Kalknatronglas Typ III
- Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,12 in. |
Material | Glas |
Menge | 180/Karton |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 95 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,74 Zoll |