Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen, 20 mm
Verlängerte 20-mm-Tropfkontrollspitze aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Marke:  DWK Life Sciences W242431-01-A
342.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12456071
  • 352.00 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
  • Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
  • Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
  • 100 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
1.000/Karton
41 μl
Tropfflasche aus Kunststoff
Polyethylen
ISO 9001
Tropferspitzen