Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable)
Robuste Raumsparer
Marke: DWK Life Sciences 219719
432.87 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
- Stabiler als Erlenmeyerkolben
- Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
- Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
- Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
- Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
Spezifikation
500 ml (17 oz.) | |
17 oz. | |
3,46 in. | |
Schwarz | |
Ja | |
7,55 in. | |
Phenolharz | |
88 mm |
500 ml | |
Durchsichtig | |
Glas | |
USP-Typ 1 | |
192 mm | |
LDPE | |
33 bis 430 mm | |
Schraubkappe |