Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 10455973 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
7 mL
15 ml
30 mL
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100 Stück/Karton
100/Karton
1000 Stück/Karton
1000/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Flasche aus natürlichem Polyethylen niedriger Dichte, hergestellt nach strengen Qualitätskontrollstandards, um das beste Produkt für Ihre Anwendung zu gewährleisten.
ulliIn verschiedenen Größen erhältlich/liliVerpackt in Kartons à 100 oder 1000 Stück oder als Großpackung/li/ul
Bestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 ml, 0,2 oz.
Kapazität (metrisch) 6 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,2 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,66 in.
Material LDPE
Menge 1000/Karton
Closure Included Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (metrisch) 42 mm
Produkttyp Tropfflasche
Höhe (angloamerikanisch) 1,65 Zoll
Verschlussgröße 13 bis 425 mm
Durchmesser (metrisch) 17 mm