Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 mL
7 mL
15 ml
30 mL
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100 Stück/Karton
100/Karton
1000 Stück/Karton
1000/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Verpackt in Kartons à 100, 1.000 oder als Großpackung
Bestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 15 ml, 0,51 oz. |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,51 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
Material | LDPE |
Menge | 100 Stück/Karton |
Closure Included | Nein |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 66 mm |