Learn More
DWK Life Sciences Tropfflaschen aus LDPE mit verlängerten Tropfkontrollspitzen und Tropfspitzenkappen aus Polypropylen
Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
Marke: DWK Life Sciences 211622
320.54 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durchschnittliche Tropfengröße: 44 μl ±6 μl
- Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
- Erhältlich mit naturfarbenen oder weißen Spitzen, separat verpackt
Spezifikation
0,24 oz., 7 ml | |
0,24 oz. | |
0,74 in. | |
LDPE | |
Nicht autoklavierbar | |
2,48 Zoll | |
15-415 mm, Stücke |
7 mL | |
Weiß | |
Längere kontrollierte Tropferspitze | |
Ja | |
63 mm | |
Polypropylen | |
19 mm |