Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen (13mm)
Verlängerte 13-mm-Tropfkontrollspitze aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Marke: DWK Life Sciences 242416
36.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
- Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
- 100 pro Packung
Spezifikation
Grün | |
100 Kartons | |
41 μl | |
Tropfflasche aus Kunststoff |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Tropferspitzen |