Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen (13mm)
Verlängerte 13-mm-Tropfkontrollspitze aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Marke:  DWK Life Sciences 242415
36.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10277273
  • 37.60 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-01-2026
Beschreibung
  • Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
  • Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
  • 100 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grau
100 Kartons
41 μl
Tropfflasche aus Kunststoff
Polyethylen
ISO 9001
Tropferspitzen