Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen niedriger Dichte
Verlängerte 8 mm-Tropfkontrollspitze aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Marke: DWK Life Sciences 242406
28.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
- Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
- 100 pro Packung
Spezifikation
Grün | |
100/Karton | |
41 μl | |
Tropfflasche aus Kunststoff |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Tropferspitzen |