Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen niedriger Dichte
Verlängerte 8 mm-Tropfkontrollspitze aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Marke:  DWK Life Sciences W242401-A
250.58 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12476011
  • 258.00 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
  • Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
  • Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
  • 1000 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rosa
1.000/Karton
41 μl
Tropfflasche aus Kunststoff
LDPE
ISO 9001
Tropferspitzen