Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen-Kappen für Wheaton Tropfflaschen – Gelb
Schraubverschluss aus strahlungsbeständigem Polypropylen
Marke:  DWK Life Sciences 242528
40.83 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12448842
  • 41.90 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
100 Kartons
ISO 9001
Tropfflasche
Polypropylen
20-410
Kappe aus Polypropylen