Learn More
DWK Life Sciences Septen für oben offene Verschlüsse
Geeignet für Schraubverschlüsse
Marke: DWK Life Sciences W240596
126.28 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Kappen mit offener Oberseite
- Autoklavierbar
Spezifikation
PTFE, Naturkautschuk | |
Naturkautschuk mit PTFE-Beschichtung | |
Septen |
Steril | |
Autoklavierbar | |
20 mm |