Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit vier Schikanen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
- Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
- Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfen oder Folienabdeckung
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Bauart: Schüttler |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Orbital- oder Reziprokschüttler |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,26 in. |
Höhe (metrisch) | 8,3 cm |
Flaschenhalstyp | Eingeklemmt |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Bodenform | Mit Schikanen |