Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Drehflügel für V-Fläschchen
Magnetrührstab für die Verwendung mit NextGen™ V Vials™
Marke:  DWK Life Sciences 903061
119.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10226863
  • 121.00 € / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Aus PTFE
  • Geben Sie den Rührstab in ein Fläschchen und verwenden Sie ihn mit einem Magnetrührer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Passt für 0,3 und 1 ml-V Vials
PTFE
6
Dreieck