Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Schaumstoff/LDPE
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Verschlussauskleidung:
Polyethylenschaum
Schaum/LDPE
Beschreibung
- Auskleidung aus Polyethylenschaum
- Ausgezeichnete Barriere für wässrige Lösungen
- Wiederholt versiegelbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 200 Kartons |
Halsausführung | 28-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -Röhrchen |
Verschlussauskleidung | Schaum/LDPE |