Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit Einlagen aus geschäumtem Polyvinyl
Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
Marke: DWK Life Sciences 239292
46.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Auskleidung gewährleistet eine sichere Abdichtung
- Auskleidungsmaterial: Polyethylenschaum
- Polypropylen
- Schraubverschluss
- Weiß
Verwendung dieser Kappen mit Flaschen und Röhrchen aus Glas
Bestellinformation
Jedes Paket enthält 72 Stück
Spezifikation
Weiß | |
48 Kartons | |
ISO 9001 | |
Polyethylenschaum |
Polypropylen | |
70-400 | |
Glasflasche oder -Röhrchen |