Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit Polyvinyl-Einlagen
Gut geeignet für schwache Säuren, Basen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Marke: DWK Life Sciences 239209
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliDer weiße Polypropylenschraubverschluss bietet eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses/lili Die Einlage aus Polyvinyl stellt eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere dar/li/ul
Spezifikation
Weiß | |
144 Kartons | |
ISO 9001 | |
Rundflasche |
Polypropylen | |
24-400 | |
Kappe aus Polypropylen | |
Polyvinyl |