Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteten Einlagen aus geschäumtem Polyethylen
Hervorragend geeignet für Umweltproben, Pharmazeutika und diagnostische Reagenzien
Marke:  DWK Life Sciences 239240
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11734229
  • 155.00 € / 72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-02-2026
Beschreibung
Hervorragend geeignet für Umweltproben, Pharmazeutika und diagnostische Reagenzien
  • Mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen für chemische Beständigkeit
  • Polyethylenschaum sorgt für Kompressibilität und Dichtigkeit
  • Gut geeignet für hochreine Chemikalien, starke Säuren und Lösungsmittel
  • Zur Verwendung mit Flaschen oder Fläschchen aus Glas
  • Polypropylen
  • Schraubverschluss
  • Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
72 Kartons
48-400
Glasflasche oder -Röhrchen
Polypropylen
PTFE/Polyethylen
ISO 9001