Learn More
DWK Life Sciences Weiße, oben offene Polypropylen-Deckel mit PTFE-beschichteten Silikoneinlagen für E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
250/Karton
500 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Geeignet für die Lagerung und Aufbewahrung von flüchtigen Lösungsmitteln, empfindlichen Verbindungen oder korrosiven Chemikalien
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 500 Kartons |
Anzahl pro Packung | 500/Karton |
Halsausführung | 22-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -Röhrchen |
Verschlussauskleidung | PTFE/Silikon |