Learn More
3M™ Weiße Schutzanzüge aus Polyethylen-Laminat, Kategorie I
Click to view available options
Größe:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Large
Large/X-Large
Medium
Small
X-Large
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | X-Large |
Geschlecht | Unisex |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Hood Type | 2-teilig |
Sterilität | Non-sterile |
Schutzartklasse | Kategorie I |