Learn More
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4545 Serie schützen gegen radioaktive Partikel und biologische Stoffe und reduzieren statische Aufladung.
Marke: 3M™ 7100198131
183.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für hohen Komfort und hohen Schutz
- Ausgezeichnete Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte begrenzte Flüssigkeitschemikalienspritzer
- Biologischer Schutz gemäß EN 14126 getestet
- Weiches, gut drapierendes, laminiertes mikroporöses Material
- Zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln und biologischen Substanzen und die Reduzierung von statischen Aufladungen
- Extrem fusselarm
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in vielen Reinräumen
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Strickbündchen | |
2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
43 bis 45 in. | |
70 bis 74 Zoll |
XL | |
Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat | |
Ja | |
Elastisch | |
3-teilig | |
Umgestochen, Gebunden | |
PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6 | |
108 bis 115 cm | |
179 bis 187 cm |