Learn More
3M™ Weiße Einweg-Overalls aus Polypropylen, Serie 4500
Für ungefährliche Anwendungen. Die weißen Einweg-Schutzanzüge der Serie 4500 gewährleisten dank ihrer Konstruktion aus Polypropylen einen Schutz der Kategorie I.
119.00 €
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Größe Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13403696
Unterlagen ansehen
3M™
7000089596
4XL 78 bis 81 in. 200 bis 206 cm
119.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13443686
Unterlagen ansehen
3M™
7000089590
Klein 64 bis 67 Zoll 164 bis 170 cm
119.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13483686
Unterlagen ansehen
3M™
7000089594
Größe 2X 73 bis 76 in. 186 bis 194 cm
119.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13453686
Unterlagen ansehen
3M™
7000089591
Mittel 66 bis 69 in. 167 bis 176 cm
119.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13493686
Unterlagen ansehen
3M™
7000089595
Größe 3X 76 bis 78 Zoll 194 bis 200 cm
119.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13463686
Unterlagen ansehen
3M™
7000089592
Groß 69 bis 71 Zoll 174 bis 181 cm
119.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13473686
Unterlagen ansehen
3M™
7000089593
Extragroß 70 bis 74 in. 179 bis 187 cm
119.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der CE Simple Schutzanzug der Kategorie 1 eignet sich für häusliche DIE-Anwendungen, leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsanwendungen, bei denen Hygiene und Reinheit eine große Rolle spielen.
  • Ausgezeichnete wirtschaftliche Lösung, um die Träger sauber und trocken aufzubewahren
  • Für ungefährliche Anwendungen
  • Atmungsaktiver und leichter Schutz
  • Widerstandsfähiges, langlebiges Polypropylenmaterial mit 45 gsm
  • Windschutzleiste über Reißverschluss
  • Elastische Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Polypropylen
Ja
Elastisch
2-teilig
Umgestochen
Kategorie I
Zur Anwendung im Privatbereich und für einfache industrielle Reinigungs- und Pflegemaßnahmen
Unisex
Weiß
Elastisch
Elastisch
Versiegelte Windschutzklappe
Non-sterile
4500W