Learn More
Wijs-Lösung, volumetrisch, 0.1 M ICl, Honeywell Fluka™
Product Code. 15634790 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Volumetrisch, 0.1 M ICl
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-19-7, 7790-99-0
Specifications
Siedepunkt 118 °C
Chemischer Name oder Material Wijs-Lösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0.1 M ICl
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <2.0000%
Menge 6 x 1 l
Strukturformel ICl
MDL-Nummer MFCD00011354
UN-Nummer UN2789
Beilstein 3587194
Flammpunkt 40 °C
Synonym Jod-Monochloridlösung, Jod nach Wijs zur Bestimmung des Jodwerts, Chloriodid-Lösung, Wijs-Lösung
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M ICl
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.06 g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Wijs solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, iodinemonochloride