Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 13mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modell:
514-1PP-7-5
514-1PP-8-5
514-1PP-9-5
514-3PP-7-5
514-3PP-8-5
514-3PP-9-5
514-5PP-7-5
514-5PP-8-5
514-5PP-9-5
514-7PP-7-5
514-7PP-8-5
514-7PP-9-5
Feldstärke:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
60 MHz
Packungsgröße:
5 Packungen
Beschreibung
Beinhaltet
Röhrchen und Einwegkappe
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
Camber (Metric) | 51 μm |
Concentricity (Metric) | 254 μm |
Länge (metrisch) | 203.2 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 12.975±0.008 mm Außendurchmesser |
Innendurchmesser (metrisch) | 11.710±0.013 mm Innendurchmesser |
Feldstärke | 60 MHz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
Wandstärke (metrisch) | 0.64 mm |
Modell | 514-1PP-8-5 |