Learn More
Ansell™ Winter Monkey Grip™ Strapazierfähige braune Handschuhe der Serie 23-191 aus PVC
Die widerstandsfähige PVC-Vinylbeschichtung schützt die Hände vor Abschürfungen und bleibt auch bei Kälte weich und flexibel.
216.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI |
---|---|
Stulpenmaterial | PVC |
Coating Material | PVC |
Cut Resistance Rating | Level 1 |
Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12660782
|
Ansell™
23191100 |
10 |
216.00 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12670782
|
Ansell™
23191110 |
11 |
216.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die PVC-Beschichtung weist Wasser, Öl und Fett ab und bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibel.
- Die Isolierung aus Schaumstoff hält die Hände warm
- Hervorragende Griffigkeit für den sicheren Umgang mit schweren Gegenständen
- Gebogene Finger, Flügeldaumen und das weiche Futter aus Baumwolljersey gewährleisten höchsten Tragekomfort
- Hält die Hände warm und trocken und schützt vor Kratzern
Spezifikation
Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI | |
PVC | |
PVC (Polyvinylchlorid) | |
Strapazierfähige Handschuhe | |
Strick | |
Handfläche vollständig beschichtet | |
Öl- und fettabweisend |
PVC | |
Level 1 | |
Puderfrei | |
23-191 | |
Baumwolljersey | |
72 Paar | |
23-191 |