Learn More
Wright-Farbstoff, rein, zertifiziert
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 422641000
147.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10219393
  • 149.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
68988-92-1
933.304
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
[7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3,6-Dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)Benzoesäure
C36H27Br4N3O5S+2
MFCD00082143
25113599
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Spezifikation
Wright Stain
68988-92-1
MFCD00082143
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
933.304
Rein
Complies
100 g
Pure
C36H27Br4N3O5S+2
Solubility in water: insoluble.
Echt
[7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3,6-Dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)Benzoesäure
25113599
Glasflasche
Grün
Kristallpulver
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation