Learn More
SPEX Certiprep X100 Methacrylate balls 3.2mm
Marke:  SPEX Certiprep 3119
29.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
X100 Methacrylate balls 3.2mm
Artikelnummer. 15320532
  • 43.60 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025