Learn More
xCT Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen xCT
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16825205
Unterlagen ansehen
Proteintech
26864-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16815205
Unterlagen ansehen
Proteintech
26864-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SLC7A11 (also known as XCT) is a member of a hetromeric, sodium-independent, anionic amino acid transport system. It is highly specific for cysteine and glutamate. SLC7A11 is a mediator of Kaposi sarcoma-associated herpes virus fusion and entry into cells. Increased expression of this protein in primary gliomas is associated with neuronal cell death.
Spezifikation
Spezifikation
xCT
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9UPY5, Q9WTR6
23657, 26570
xCT Fusion Protein Ag25431
Primary
-20°C
SLC7A11
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Amino acid transport system xc, CCBR1, Cystine/glutamate transporter, SLC7A11, xCT
SLC7A11
IgG
Antigen Affinity Chromatography