Learn More
Xylol, ACS-Reagenz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Summenformel C8H10
MDL-Nummer MFCD00077264
Synonym Dimethylbenzene
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenes
Schmelzpunkt -34.0°C
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 140.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4940 to 1.4980
Prozentgehaltsbereich 99%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 0.865
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck Vapor Pressure: 8mbar at 20°C
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 360
Wasser 0.05% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 10278
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz