Learn More
Ytterbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346218
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13760-80-0 | F3Yb | 230.04 g/mol
Ytterbium(III) fluoride is used in the preparation and study of fluorinated glasses. Further, it is employed as a laboratory reagent and in optical glasses and structural ceramics. It finds application in catalysts, electrical components and photo-optical materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-80-0
Summenformel F3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 230.04
MDL-Nummer MFCD00049615
InChI-Schlüssel XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
SMILES [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1157°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
IUPAC-Name Ytterbium(3+); Trifluorid
Formelmasse 230.04
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 8.2 g/mL