Learn More
Ytterbium(III)-oxalat-Decahydrat, REacton™, 99.99 % (REO)
Artikelnummer. 11312268
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51373-68-3
Summenformel C6H20O22Yb2
Molekulargewicht (g/mol) 790.312
MDL-Nummer MFCD00150498
InChI-Schlüssel FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131880010
IUPAC-Name Oxalat; Ytterbium(3+); Decahydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) oxalate decahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Yb2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 790.29 (610.14 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™