Learn More
Yttrium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342258
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-39-5
Summenformel C3O9Y2
Molekulargewicht (g/mol) 357.84
MDL-Nummer MFCD00149943
InChI-Schlüssel QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Formelmasse 357.84 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™