Learn More
Yttrium(III)-oxalat-Nonahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342508
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Yttrium oxalate is applied in ceramics, glass, and electronics. It is an important material for tri-bands rare Earth phosphors and yttrium-iron-garnets, which are very effective microwave filters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13266-82-5
Summenformel C6H18O21Y2
Molekulargewicht (g/mol) 604.001
MDL-Nummer MFCD00150502
InChI-Schlüssel CTXJKXXQOORSKU-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131872179
IUPAC-Name Oxalat; Yttrium(3+); Nonahydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxalate nonahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Y2(C2O4)3·9H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 604.01 (441.87 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%