Learn More
Invitrogen™ Humanes ZNF350, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0734
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZBRK-1 Synthetisches Peptid, PEP-0734, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 20 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem ZBRK-1 überein. PEP-0734 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20614 verwendet werden.
Spezifikation
59348 | |
gereinigt | |
Humanes ZNF350 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9GZX5 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
ZNF350 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |