Learn More
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Artikelnummer. 15671760 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Reagent Grade, powder, <5 μm particle size, 99.9%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Oxide
Schmelzpunkt 1975°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Powder
Menge 1 kg
Strukturformel ZnO
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 81.39g/mol
Reinheit (%) 99.90%
Güte ReagentPlus™
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 5.6g/cu.cm