Learn More
Zink Standardlösung, 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Lösung enthält | HNO3 |
Konzentration | 1 g/l |
Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Zinc (Zn) 1000mg/l in HNO3 2%
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.