Learn More
Zirkoniumdichloridoxid-Oktahydrat, 99.9 % (Metal-Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364939
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds an application as rubber additive and fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15461-27-5
Summenformel Cl2H16O9Zr
Molekulargewicht (g/mol) 322.24
MDL-Nummer MFCD00149898
InChI-Schlüssel SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium Dichloride Oxide
Schmelzpunkt 400°C (decomposition)
Physikalische Form Klumpen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
IUPAC-Name Oxozirkoniumhydrat-Dihydrochlorid
Formelmasse 178.13 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.91