Learn More
Zirkonium(IV)-chlorid, 98 %, enth. 1 bis 2 % Hafnium(IV)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046546
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium(IV) chloride catalyzes the trans-hydrostannylation of acetylenes with Tri-n-butyl­tin hydride. It is used as a superior catalyst for the fries rearrangement of aryl acetates, giving the least hindered ortho-acetyl phenol in high yields at ambient temperatures. In the presence of ZrCl4, chloromethyl ethers are formed under mild conditions from acid chlorides and trioxane or paraformaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zirconium(IV)-chlorid katalysiert die Trans-Hydrostannylierung von Acetylenen mit Tri-n-Butyl-Zinnhydrid. Es wird als überlegener Katalysator für die Fries-Verschiebung von Arylacetaten verwendet, wodurch das am wenigsten gehinderte Ortho-Acetylphenol mit hoher Ausbeute bei Umgebungstemperaturen entsteht. In Gegenwart von ZrCl4 werden Chlormethylether unter milden Bedingungen aus sauren Chloriden und Trioxan oder Paraformaldehyd gebildet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-11-6
Summenformel ZrCl4
MDL-Nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) chloride
Schmelzpunkt 331°C (sublimation)
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt Enth. 1 bis 2 % Hafnium(IV)-chlorid
UN-Nummer UN2503
Merck Index 14,10174
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 233.03
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.803