Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf < 100 ppm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349287
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt ∼5000°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Schmelzpunkt ∼2700°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf < 100 ppm
Merck Index 14,10180
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 123.22
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Odorless
Dichte 5.89 g/mL