Learn More
Zirconium(IV)-oxid, Titanoxid stabilisiert, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402167
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium (IV) oxide
Schmelzpunkt ∼2500°C
Namenshinweis Titania stablized
Farbe Schwarz
Physikalische Form Tabletten
Menge 100 g
Merck Index 14,10180
Geruch Odorless
Dichte 5.4 g/mL