Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo ist ideal für die Entnahme von Querschnitt- oder Punktproben aus Flüssigkeiten.
Marke:  Sampling Systems™ 8921H-450S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15611592
  • 203.00 € / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Geeignet für die Entnahme von Querschnitt- und Zielpunktproben
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • In 2 verschiedenen Längen erhältlich
  • Schieben Sie den Probenehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass sich die Ober- und Unterseite in der geöffneten Position befinden
  • Drücken Sie den Probenehmer gegen den Boden des Behälters, um das Ventil zu schließen
  • Entnehmen Sie den Probenehmer, und gießen Sie die Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten
Ventil an beiden Enden
Steril
450 mm
HDPE
80 mL
21 mm