Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo ist ideal für die Entnahme von Querschnitt- oder Punktproben aus Flüssigkeiten.
194.00 € - 214.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
---|---|
Material | HDPE |
Enthält | Ventil an beiden Enden |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15601592
![]() |
Sampling Systems™
8921H-1100S |
225 mL | 1100 mm | Steril |
214.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15611592
![]() |
Sampling Systems™
8921H-450S |
80 mL | 450 mm | Steril |
203.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15809581
![]() |
Sampling Systems™
8921H-450 |
80 mL | 450 mm | Unsteril |
194.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15899571
![]() |
Sampling Systems™
8921H-1100 |
225 mL | 1100 mm | Unsteril |
200.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Geeignet für die Entnahme von Querschnitt- und Zielpunktproben
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- In 2 verschiedenen Längen erhältlich
- Schieben Sie den Probenehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass sich die Ober- und Unterseite in der geöffneten Position befinden
- Drücken Sie den Probenehmer gegen den Boden des Behälters, um das Ventil zu schließen
- Entnehmen Sie den Probenehmer, und gießen Sie die Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten | |
HDPE | |
Ventil an beiden Enden |