Learn More
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 934-98-5 | C7H17N3 | 143.234 g/mol
64.92 € - 735.66 €
Chemische Identifikatoren
CAS 934-98-5
Summenformel C7H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 143.234
MDL-Nummer MFCD03701701
InChI-Schlüssel GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
PubChem CID 70284
ChEBI CHEBI:84290
IUPAC-Name 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamin
SMILES CN1CCN(CC1)CCN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15469057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52371.MD
250 mg
64.92 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15449057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52371.03
1 g
186.93 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15459057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52371.06
5 g
735.66 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Aminoethyl)-4-Methylpiperazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
934-98-5
143.234
GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
70284
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamin
C7H17N3
MFCD03701701
2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
CHEBI:84290
CN1CCN(CC1)CCN
Spezifikation
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
C7H17N3
UN2735
2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
CN1CCN(CC1)CCN
143.234
CHEBI:84290
≥97%
934-98-5
MFCD03701701
Air Sensitive
GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamin
70284
143.43
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302+H312-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:AMINE, FLÜSSIGKEIT, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 213-296-3
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern