Learn More
Greiner Bio-One 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nur für den Einmalgebrauch geeignet. Greiner Bio-One Cell 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind frei von Schwermetallen.
Marke: Greiner Bio-One 616276
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material: Polypropylen
- Nur für die einmalige Verwendung
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
- Geeignet für Eppendorf Zentrifugen und Systeme
Spezifikation
Gelb | |
1.5 ml | |
Ja |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Cap |